Imprimer
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 46.4 EUR
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène 98%
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 80 °C/50mmHg
Densité: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040834
Numéro CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2