1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
Formule:
C₇H₄BrF₃O Point d'ébullition: 156…158 °C Densité: 1,62 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040943 Numéro CAS: 2252-44-0 |