Imprimer
1-Bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 48 EUR
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène 99%
1-Bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 158…160 °C
Densité: 1,632 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040942
Numéro CAS: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III