α-Chloro-4-(trifluorométhoxy)toluène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(Chlorométhyl)-1-(trifluorométhoxy)-4-benzène, α-Chloro-p-(trifluorométhoxy)toluène, p-(Trifluorométhoxy)benzyle chlorure, 4-(Trifluorométhoxy)benzyle chlorure
Formule:
C₈H₆ClF₃O Poids moléculaire: 210.58 Point d'ébullition: 72…73 °C/15mmHg Densité: 1.34 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052326 Numéro CAS: 65796-00-1 UN: 3265 ADR: 8 III |