Imprimer
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 29 EUR
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₆ClF₃O
Point d'ébullition: 68…70 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221456
Numéro CAS: 116827-40-8