Imprimer
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure, α-Bromo-m-(trifluorométhoxy)toluène, (Bromométhyl)-1-(trifluorométhoxy)-3-benzène, m-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure
PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 132 EUR
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène 97%
α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
Poids moléculaire: 255.03 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C
Densité: 1.572 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061271
Numéro CAS: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8 II