Imprimer
Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7438SC-25G PC7438SC-5G
APOSPC7438SC-25GEA 69.6 EUR
APOSPC7438SC-25G APOSPC7438SC-5G
Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique 97%
Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 192.14 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C/11mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061270
Numéro CAS: 50823-90-0