Imprimer
Alcool 2-(trifluorométhoxy)benzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
Alcool 2-(trifluorométhoxy)benzylique 97%
Alcool 2-(trifluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 96…98 °C/12mmHg
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153285
Numéro CAS: 175278-07-6