3-(Trifluorométhoxy)benzylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₈F₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061267 Numéro CAS: 93071-75-1 UN: 2735 ADR: 8,III |