Imprimer
2-(Trifluorométhoxy)benzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzylamine 95%
2-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
Point d'ébullition: 77 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085176
Numéro CAS: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,III