Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
Formule:
C₈H₄ClF₃O₂ Point d'ébullition: 94…96 °C/15mmHg Densité: 1,435 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052330 Numéro CAS: 162046-61-9 UN: 3265 ADR: 8,II |