Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Oxo-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
PC7438H-10G PC7438H-1G PC7438H-25G
APOSPC7438H-10GEA 459 EUR
APOSPC7438H-10G APOSPC7438H-1G APOSPC7438H-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052146
Numéro CAS: 122454-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III