Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 78.3 EUR
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile 98%
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Poids moléculaire: 187.12 g/mol
Point d'ébullition: 192…193 °C
Densité: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039474
Numéro CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III