Imprimer
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 206.12 g/mol
Point d'ébullition: 272
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002541
Numéro CAS: 330-12-1
EINECS: 206-352-3