Imprimer
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 106 EUR
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052325
Numéro CAS: 1979-29-9