Imprimer
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436L-100G PC7436L-25G PC7436L-5G
APOSPC7436L-100GEA 101 EUR
APOSPC7436L-100G APOSPC7436L-25G APOSPC7436L-5G
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
Poids moléculaire: 260.62 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C/11mmHg
Point de fusion: 27…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052316
Numéro CAS: 103008-51-1
UN: 3261
ADR: 8 II