2-(Trifluorométhoxy)benzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆F₃NO₂ Point de fusion: 153…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042407 Numéro CAS: 127979-74-2 |