Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7434L-1G PC7434L-250MG
APOSPC7434L-1GEA 109 EUR
APOSPC7434L-1G APOSPC7434L-250MG
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldoxime
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Point de fusion: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210176
Numéro CAS: 150162-39-3