Imprimer
(Trifluorométhoxy)-4-anisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 106 EUR
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
(Trifluorométhoxy)-4-anisole 98%
(Trifluorométhoxy)-4-anisole
Formule: C₈H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 192.14 g/mol
Point d'ébullition: 163…165 °C
Densité: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216942
Numéro CAS: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
UN: 1993
ADR: 3 III