Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 29 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluorométhoxy)aniline 98%
4-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Point d'ébullition: 82 °C/20mmHg
Densité: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041314
Numéro CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III