Imprimer
3-(Trifluorométhoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 65.4 EUR
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluorométhoxy)aniline 98%
3-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Point d'ébullition: 72…75 °C/8mmHg
Densité: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041511
Numéro CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3