Imprimer
4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC7423-1G PC7423-5G
APOSPC7423-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7423-1G APOSPC7423-5G
4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
4-Chloro-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672964
Numéro CAS: 452-09-5