Imprimer
Anhydride trifluoromethanesulfonique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triflic anhydride
PC7420-250G PC7420-1KG PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA 127 EUR
APOSPC7420-250G APOSPC7420-1KG APOSPC7420-500G
Anhydride trifluoromethanesulfonique 99%
Anhydride trifluoromethanesulfonique
Formule: C₂F₆O₅S₂
Poids moléculaire: 282.14 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.677 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000408
Numéro CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8 II