Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660161
Numéro CAS: 886496-49-7