Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-méthylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC7405-1G PC7405-25G PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7405-1G APOSPC7405-25G APOSPC7405-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-méthylaniline 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-méthylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142871
Numéro CAS: 202865-78-9