Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-6-méthylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-4-fluoro-o-toluidine
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-méthylaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-méthylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Point de fusion: 32…36 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861196
Numéro CAS: 202865-77-8