2-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrFO Point de fusion: 64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672923 Numéro CAS: 59142-68-6 |