2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃BrFI Point d'ébullition: 224…225 °C Densité: 2,323 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142868 Numéro CAS: 202865-73-4 |