5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₀F₃NO₂ Point de fusion: 272…275 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039528 Numéro CAS: 2792-72-5 |