Imprimer
Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 148 EUR
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique 99%
Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
Point d'ébullition: 80 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143093
Numéro CAS: 77771-03-0