Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Formule:
C₆H₇F₃O₂ Poids moléculaire: 168.12 g/mol Point d'ébullition: 29…30 °C/40mmHg Densité: 1.181 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 16 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013576 Numéro CAS: 352-87-4 EINECS: 206-525-3 UN: 3272 ADR: 3 II |