Alcool 2-bromo-4-fluorobenzylique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
Formule:
C₇H₆BrFO Point de fusion: 68…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672925 Numéro CAS: 229027-89-8 |