Imprimer
4'-Bromo-3'-fluoroacétanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 238 EUR
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Bromo-3'-fluoroacétanilide
4'-Bromo-3'-fluoroacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672937
Numéro CAS: 351-30-4