Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 441 EUR
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluoro-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 95%
4-Fluoro-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660159
Numéro CAS: 86256-48-6