2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-3'-trifluoromethoxyacetophenone, 3-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Point d'ébullition: 86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094425 Numéro CAS: 237386-01-5 UN: 3265 ADR: 8,III |