Imprimer
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7361-1G PC7361-5G PC7361-25G PC7361-100G
APOSPC7361-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7361-1G APOSPC7361-5G APOSPC7361-25G APOSPC7361-100G
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Point d'ébullition: 52 °C/0,04mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094424
Numéro CAS: 530141-40-3
UN: 3265
ADR: 8,III