Imprimer
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoromethanesulphonic acid Pentafluorophenyl Ester, Perfluorophenyl trifluoromethanesulphonate, Pentafluorophenyl Triflate
PC7353-1G PC7353-25G PC7353-5G
APOSPC7353-1GEA 30.6 EUR
APOSPC7353-1G APOSPC7353-25G APOSPC7353-5G
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇F₈O₃S
Poids moléculaire: 316.12 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C/38mmHg
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784319
Numéro CAS: 60129-85-3
UN: 3265
ADR: 8 III