2',3',5'-Trifluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2,3,5-Trifluorophényl)éthane-1-one
Formule:
C₈H₅F₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00083548 Numéro CAS: 243459-93-0 |