Imprimer
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Poids moléculaire: 249.5921 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570536
Numéro CAS: 401567-85-9