Imprimer
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoroethanamine hydrochloride, 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
PC7330-100G PC7330-25G PC7330-5G
APOSPC7330-100GEA 43.5 EUR
APOSPC7330-100G APOSPC7330-25G APOSPC7330-5G
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate 98%
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₅ClF₃N
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012875
Numéro CAS: 373-88-6