Imprimer
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7326-250MG PC7326-1G
APOSPC7326-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7326-250MG APOSPC7326-1G
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153073
Numéro CAS: 1701-28-6