2,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₃F₆N Point d'ébullition: 194 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094423 Numéro CAS: 51012-27-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |