2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₄F₆O Point d'ébullition: 137 °C Densité: 1,468 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 69 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00674087 Numéro CAS: 395-64-2 |