Imprimer
Acrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7316-100G PC7316-25G
APOSPC7316-100GEA 65.4 EUR
APOSPC7316-100G APOSPC7316-25G
Acrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle 99%
Acrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₅H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 46 °C/125mmHg
Densité: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000444
Numéro CAS: 407-47-6
UN: 1993
ADR: 3,II