2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
A substrate of hexokinase isozymes.
Formule:
C₆H₁₁FO₅ Point de fusion: 170…176 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00077527 Numéro CAS: 29702-43-0 |