Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7297-1G PC7297-5G
APOSPC7297-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7297-1G APOSPC7297-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
Poids moléculaire: 205.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660253
Numéro CAS: 886501-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III