Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 133…135 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412186
Numéro CAS: 328-67-6