Imprimer
4,4,4-Trifluorobutane-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 290 EUR
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluorobutane-1-ol 97%
4,4,4-Trifluorobutane-1-ol
Formule: C₄H₇F₃O
Point d'ébullition: 122…125 °C
Densité: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041483
Numéro CAS: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III