Imprimer
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7288-25G PC7288-5G PC7288-1G
APOSPC7288-25GEA 364 EUR
APOSPC7288-25G APOSPC7288-5G APOSPC7288-1G
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane 98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Formule: C₄H₆BrF₃
Point d'ébullition: 103…105 °C
Densité: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066335
Numéro CAS: 406-81-5