Imprimer
α-Bromo-2,3,6-trifluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromométhyl)-2,3,6-trifluorobenzène
PC7285P-25G PC7285P-5G
APOSPC7285P-25GEA 190 EUR
APOSPC7285P-25G APOSPC7285P-5G
α-Bromo-2,3,6-trifluorotoluène 97%
α-Bromo-2,3,6-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
Point d'ébullition: 114 °C
Densité: 1,718 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061208
Numéro CAS: 151412-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II